Learn More
RETSCH Conteneur de séchage
Adapté au sécheur à lit fluidisé TG 200.
Marque:  RETSCH 72.783.0002
Code produit. 10471223
  • 1355.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adapté au sécheur à lit fluidisé TG 200
Spécification
Spécification
Conteneur de séchage
6 L
Acier inoxydable
Sécheur à lit fluidisé TG 200