Learn More
Brady™ Étiquettes rétroréfléchissantes toutes saisons
Améliorez la sécurité et la visibilité grâce au consommable hautement réfléchissant B-584. Imprimez des étiquettes presque partout où une grande visibilité est nécessaire avec une étiqueteuse Brady portable et compacte.
Marque:  Brady™ 170810
Code produit. 17971950
  • 42.30€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polyvalentes : idéales pour les applications de sécurité, telles que les équipements de protection individuelle, les équipements de lutte contre l'incendie et les armoires de premiers secours, ou partout où une visibilité accrue est nécessaire
  • Durables : résistantes à l'abrasion, aux intempéries, aux solvants et aux températures extrêmes
  • Adhésives : adhésif acrylique sensible à la pression qui résiste à une exposition prolongée à des conditions difficiles
  • Durables : capables de résister aux conditions extérieures pendant 4 à 6 ans en moyenne
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Permanent Acrylic
Black on Yellow
Continue
Top
Labels
Component and Equipment Labeling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification
1 Tape/Cartridge
0,0055 in
20 ft.
1.3 cm
M4C-500-584-YL
None
Gloss
Reflective Sheeting (B-584)
Transfert thermique
Non stérile
BMP41, BMP51, M511
-40°F to +158°F
20 ft. x 0.5 in.
0,5 in
0,5 in