Learn More
Brady™ Étiquettes rétroréfléchissantes toutes saisons
Améliorez la sécurité et la visibilité grâce au consommable hautement réfléchissant B-584. Imprimez des étiquettes presque partout où une grande visibilité est nécessaire avec une étiqueteuse Brady portable et compacte.
Marque: Brady™ 170811
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyvalentes : idéales pour les applications de sécurité, telles que les équipements de protection individuelle, les équipements de lutte contre l'incendie et les armoires de premiers secours, ou partout où une visibilité accrue est nécessaire
- Durables : résistantes à l'abrasion, aux intempéries, aux solvants et aux températures extrêmes
- Adhésives : adhésif acrylique sensible à la pression qui résiste à une exposition prolongée à des conditions difficiles
- Durables : capables de résister aux conditions extérieures pendant 4 à 6 ans en moyenne
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Continue | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification | |
1 Tape/Cartridge | |
0,0055 in | |
20 ft. | |
1.9 cm |
M4C-750-584 | |
None | |
Gloss | |
Reflective Sheeting (B-584) | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +158°F | |
20 ft. x 0.75 in. | |
0,75 in | |
0,5 in |