Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants noirs
Retractable Barrier Belt with Black Posts for traffic control.
Marque: Brady™ 912669
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For traffic control.
Spécification
Courroie à barrière rétractable | |
Rouge bordeaux | |
Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Black Posts | |
3.94 in. | |
Courroie à barrière rétractable de 3,5 m avec montants noirs | |
3,5 m | |
12 kg | |
100 mm |
ADAPT BK BARRIER BELT 3,7M 804329 DK RED | |
Acier | |
Traffic Control | |
100 mm | |
11.5 ft. | |
1 de chaque | |
3.94 in. |