Learn More
R&L Enterprises™ Pinces de support de statif
Permet de fixer solidement les articles de 2 à 90 mm de diamètre. Les pinces de support de statif R&L Enterprises™ sont dotées de mâchoires en alliage d’aluminium avec d’autres pièces en laiton plaqué.
87.85€ - 130.00€
Spécification
Quantité 5/paquet
Type Support de cornue de la pince
Matériau Alliage d’aluminium, laiton
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec un diamètre de 2 à 90 mm
Jaw Type Doublure en liège
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11517722
Voir les accessoires Afficher les documents
R&L Enterprises™
9505
Vis de serrage à tête métallique
130.00€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11888203
Afficher les documents
R&L Enterprises™
9505/P
Vis de serrage à tête en plastique
87.85€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Permet de fixer solidement les articles de 2 à 90 mm de diamètre. Les pinces de support de statif R&L Enterprises™ sont dotées de mâchoires en alliage d’aluminium avec d’autres pièces en laiton plaqué.
  • La conception garantit une prise ferme sous divers angles d’ouverture
  • Les revêtements en liège des mâchoires sont bien sécurisés
  • Disponible avec tête de vis de serrage en métal ou en plastique
Remarque :
Pince et noix de serrage vendues séparément.
Spécification
Spécification
5/paquet
Alliage d’aluminium, laiton
Doublure en liège
Support de cornue de la pince
À utiliser avec un diamètre de 2 à 90 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Pinces de support de statif