Learn More
Bochem™ Pinces pour statif
Pinces pour statif Bochem™ avec largeur d’étendue réglable.
40.45€ - 123.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 8 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 125 mm |
Dimensions (métrique) de la poignée | de 8 à 30 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Jaw Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Jaw Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712523
|
Bochem™
B08307036 |
Acier inox (18/10) | Revêtement transparent en silicone |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491411
|
Bochem™
B08235037 |
Laboral | Revêtement en PVC rouge |
40.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acier inoxydable
- Réglable
Spécification
8 mm | |
125 mm | |
de 8 à 30 mm |