missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Cuve de rétention avec plateforme
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
200 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 100 % polyéthylène
- Grande résistance aux substances chimiques
- Capacité de rétention élevée
- Nettoyage aisé
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 200 L |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu