Learn More
Emp Entrep Metallo Plastique™ Plateforme de rétention
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 L
60 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Plate-forme/ palette de rétention
• Entièrement en polyéthylène, haute résistance chimique
• Grande capacité de rétention
• Nettoyage aisé
• Plate-forme de rétention
• Plate-forme de rétention
• Inclus avec caillebotis
• Entièrement en polyéthylène, haute résistance chimique
• Grande capacité de rétention
• Nettoyage aisé
• Plate-forme de rétention
• Plate-forme de rétention
• Inclus avec caillebotis
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 L |