Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’espace de rétention
Code produit. 10391435 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1 m
2 m
5 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 à 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Matériau:
Silice désactivée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10391435
Marque: Thermo Scientific™ 260G495P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Installez un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique avec un seul kit.
Utilisez les kits d’espace de rétention Thermo Scientific™ pour installer facilement un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique. Chaque kit comprend une tubulure en silice désactivée, un mini-raccord et cinq ferrules.
Comprend :
  • Longueur de tube en silice fondue désactivée
  • Raccord union mini
  • Cinq ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pré-colonne (GC)
Type Tubulure GC
Description Tubulure ; 0,25 mm de dia. int. x 5 m
À utiliser avec (application) GC
Diamètre (impériale) interne 0,010 po
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Longueur totale (impériale) 16 pi 4,9 po
Longueur totale (métrique) 5 m
Matériau Silice désactivée