Learn More
IKA™ Agitateur à plaque chauffante RET Control-visc, température ambiante à 340°C, acier inox
Plage d’agitation : 50 à 1700 tr/min ; Forme : Rond ; Taille : 5,3 po de diamètre ; Charge d’échantillons max. : 5 g ; Type de prise : Type européen
Marque: IKA™ 0005020000
1532.90 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Description
- Prise BNC pour la connexion d’une électrode de pH
- Mode de contrôle de la température réglable : chauffage rapide et contrôle de la température très précis
- Double capteur pour le contrôle simultané de la température du liquide de transfert de chaleur et de la température moyenne
- Fonctions de minuterie et de compte à rebours
- Affichage de la tendance de changement de viscosité
- Détection de l’aimant détaché
- Fonctionnement intermittent
- Plusieurs modes de fonctionnement disponibles
- Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C
- Couvercle de protection transparent inclus
- Affichage des codes d’erreur pour faciliter le dépannage
- Réglage exact de la température et de la vitesse par affichage numérique, même lorsque la fonction est désactivée
- Adapté au fonctionnement non surveillé
- Le boîtier étanche (IP 42) garantit une longue durée de vie
Spécification
Acier inoxydable | |
Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C, affichage numérique de la limite de température de sécurité | |
RET | |
85 mm | |
5°C à 40°C | |
160 mm | |
2,7 kg | |
Rond | |
UE | |
20 L |
100/115/220/240 V | |
Agitateur magnétique avec fonction de chauffage et de pesée intégrée | |
5,3 in de diamètre | |
Température ambiante à 340°C | |
50/60 Hz | |
650 w | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
5 kg | |
1 | |
50 à 1 700 tr/min |