Learn More
Gibco™ Supplément CD3 Resurge™ sans glucose ni L-glutamine
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Description
Supplément défini chimiquement sans composant d’origine animale et sans protéines. Il peut être utilisé dans les procédés de culture cellulaire par lots et par lots nourriciers. Tous les composants sont définis chimiquement avec des formules et structures moléculaires connues et ils répondent à nos spécifications strictes en matière d’exemption de composants d’origine animale (ONA). Formulé sans glucose, L-glutamine ni bicarbonate de sodium. En raison de la nature nutritionnelle équilibrée de ce supplément riche en acides aminés, il a également été utilisé dans les applications bactériennes.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Lignée cellulaire | CHO |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Supplément de milieu |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Format | Flacon(s) |
| Gamme de produits | Resurge |
| Quantité | 1 kg |
| Source | Aucun composant d’origine animale |