Learn More
Restek™ Super-Clean™ Gas Filters
Gas filter cartridges with a high-purity output to ensure 99.9% pure gas for laboratories
321.30€ - 367.20€
Spécification
Débit | 7 L/min. |
---|---|
Matériau de boîtiers | Glass, Polycarbonate |
Pression | 159 psi |
Longueur (impériale) | 10.62 in. |
Longueur (métrique) | 27 cm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type | À utiliser avec (application) | Gaz mesurés | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type | À utiliser avec (application) | Gaz mesurés | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13181412
|
Restek™
22020 |
1.8 g H2O, 500 mL O2 | Gas Filter | Inert carrier gas | Inert Carrier Gas |
367.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13151422
|
Restek™
22028 |
7.2 g H2O | Ultra High Capacity Moisture Filter | Inert carrier gas, air, Hydrogen | Inert Carrier Gas, Air, Hydrogen |
321.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13161422
|
Restek™
22029 |
1000 mL O2 | Ultra High Capacity Oxygen Filter | Inert carrier gas | Inert Carrier Gas |
321.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13171422
|
Restek™
22030 |
12 g Hydrocarbon | Ultra High Capacity Hydrocarbon Filter | Inert carrier gas, air, Hydrogen | Inert Carrier Gas, Air, Hydrogen |
321.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Feature “quick-connect” for easy, leak-free filter cartridge changes
- Glass interior prevents diffusion; plastic exterior ensures safety
- Easy-to-read indicators with color change code printed on the filter cartridge aid in replacement
- Ultra-High Capacity Filters are available for removing hydrocarbons, moisture, or oxygen impurities. Maximum pressure: 11 bar. Estimated lifetime of filter cartridges is approximately two years. Replacement Triple Filter Cartridge removes oxygen, moisture, and hydrocarbon impurities. Ideal for use in mass spectrometry analyses, ECD detectors, and for protecting analytical columns against damage for contaminated carrier gas. Maximum pressure: 11 bar. Estimated lifetime of filter cartridge is approximately one year. Replacement Fuel Gas Filter Cartridge removes moisture and hydrocarbon impurities. Use for purifying flame ionization detector (FID) fuel gases to produce a stable baseline, improve overall reproducibility and sensitivity. Maximum pressure: 11 bar. Estimated lifetime of filter cartridge is approximately 1.5 years.
Informations sur la commande
Dimensions of all cartridge filters: 10.62L x 1 3/4 in. dia. (27 x 4.4cm)
Spécification
7 L/min. | |
159 psi | |
27 cm | |
4.4 cm |
Glass, Polycarbonate | |
10.62 in. | |
1.75 in. |