Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 pour l’analyse de sol
La solution polyvalente, fiable et compatible avec le Cloud conçue pour les tests de dégradation anaérobie sur sol et compost.
2650.00€ - 2975.00€
Spécification
Type | Tests de dégradation anaérobie sur sol et compost |
---|---|
Type d’affichage | Numérique |
Type de batterie | CR 2430 |
Type de connexion | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
Matériau | Technopolymère |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17163174
|
Velp Scientifica™
SA102B0176 |
Capteur RESPIROMETRIC (x6), RESPIROSoft et DataBox sans fil, kit pour l’analyse respirométrique du sol (x6) |
2975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17193174
|
Velp Scientifica™
SB102B0176 |
Capteur RESPIROMETRIC (x6), kit pour analyse respirométrique du sol (x6) |
2650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Designed to support aerobic degradation tests on soil and compost. The analysis provides microbial soil respiration results from the mineralization of organic substances. A major application of these tests is related to the detection and monitoring processes during decontamination and clean-ups.
- The bright 4-digit LED display ensures long battery life in respect of other sensors in the market.
- Intuitive 2 button interface to facilitate the analysis set up
- Pressure range: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
- Results available in mbar
- The RESPIROMETRIC Sensor transmits data directly to the PC enabling real-time monitoring of the analysis curve. Respirometric studies can last days and even months, the unique VELP solution ensures constant monitoring of multiple analysis from an intuitive proprietary software, the RESPIROSoft™
- Connect the RESPIROMETRIC Sensor to the exclusive ELP Ermes Cloud Platform to improve your laboratory experience
The VELP Ermes Cloud Platform connection will unburden you from tedious tasks improving your lab productivity
Specifications
Tests de dégradation anaérobie sur sol et compost | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
Volume du flacon : 1000 mL | |
25 mois |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2 000 mbar (hPa) | |
Tests de dégradation anaérobie sur sol et compost. | |
1,5 kg |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Velp Scientifica™ Système de capteur RESPIROMETRIC 6 pour l’analyse de sol