Learn More
Résorcinol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Description
Résorcinol, extra pur, SLR
Spécification
Point de fusion | 109°C |
Couleur | Beige |
pH | 4.4 |
Point d’ébullition | 281°C |
Conditionnement | Cuve en verre |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 110.11g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Resorcinol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.