Learn More
Résorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414404
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
50g
Code produit. 11414404
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13080.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le résorcinol est utilisé dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de divers composés organiques. Il est également utilisé dans les plastifiants et les colorants diazoïques. Il peut être utilisé dans la détermination qualitative des cétoses dans le test de Seliwanoff. La résine de résorcinol-formaldéhyde s’est montrée utile dans la thérapie endodontique en rouge russe. Il s’agit d’un élément indispensable à la détermination spectrophotométrique des concentrations de nitrate dans l’eau de mer.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther et le glycérol.
Remarques
Stable. Peut se décolorer lorsqu’il est exposé à l’air ou à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-46-3
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD00002269
Clé InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CID PubChem 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nom IUPAC Benzène-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol
Point de fusion 109°C to 112°C
Densité 1.272
pH 4 to 6
Point d’ébullition 280°C to 281°C
Point d’éclair 171°C (339°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 250 g
Numéro UN UN2876
Beilstein 906905
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Resorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Benzenediol