Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches pour pré-colonnes CC Resolvosil BSA-7
Marque:  Macherey-Nagel™ 721702.40
Code produit. 10681102
  • 137.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1/boîte
8 mm
Cartouches pour pré-colonnes CC
Colonnes EC de 4 et 4,6 mm dia. int. avec adaptateur de pré-colonne EC (REF 721359)
7 μm
300Å
4 mm
Resolvosil BSA-7