missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Thermomètre à résistance

Le thermomètre à résistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.

Marque:  SI Analytics™ 285105254

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10129660

  • 351.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • À utiliser pour mesurer la température
  • Livré avec des fiches
  • Capteurs Pt1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

4mm
120 mm
Thermomètres à résistance
135°C
–30°C à +135°C
Fiches banane de 2 x 4 mm
W 5790 NN
Corps en acier inox avec capteurs pT1000
- 30°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis