Learn More
Alla France™ Alcoomètre de recherche
L’alcoomètre de recherche Alla France™ est utilisé pour déterminer la quantité d’alcool dans un liquide.
Marque: Alla France™ 0530FC035/20-QP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température d’étalonnage de 20°C
- Haute précision
- Pour une utilisation en distillerie et dans l’industrie vinicole
- Inclut un thermomètre
- Avec point repère
- Mesure sous le ménisque
- Avec numéro individuel
Spécification
Densimètre à alcool | |
0,005 | |
Certificat de conformité | |
Verre |
± 0,5 % | |
320 mm | |
35 à 70 % de vol. |