Learn More
Eppendorf Pipettes à volume ajustable variable Research plus™ : Monocanal
GREENER_CHOICE
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes sont dotées d’une pointe conique à ressort, une option de réglage secondaire et un affichage amélioré du volume.
314.25€ - 330.32€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Research Plus
Type Pipettes monocanal à volume réglable
Affichage Numérique
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Volume (métrique) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15793439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000071
0,5 à 5 ml Violet
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15763439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000047
10 à 100 μl Jaune
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15733439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000012
0.1 à 2.5μl Gris foncé
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15783439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000063
100 à 1000 μl Bleu
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15773439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000055
20 à 200 μl Jaune
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15753439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000039
2 à 20 μl Jaune
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15703449
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000080
1 à 10 ml Turquoise
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15713449
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000098
2 à 20 μl Gris clair
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15743439
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000020
0,5 à 10 μl Gris moyen
330.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15723449
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000101
30 à 300 μl Orange
314.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16262391
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf
3123000144
0,25 à 2,5 ml Rouge
330.32€
1 pièce
En stock
Description
  • La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
  • Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
  • Utilise le célèbre PhysioCare Concept™, qui réduit la fatigue de la main et du bras pendant le pipetage, maintient l’équilibre et permet un effort minimum de l’utilisateur
  • Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Pointe conique à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur la pointe (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
  • Pipetage de liquides
  • Mélange de liquides
  • Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
  • Extraction de phases et élimination des surnageants
Spécification
Spécification
Autoclavable
Research Plus
Numérique
1
Pipettes monocanal à volume réglable
Ergonomique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf Pipettes à volume ajustable variable Research plus™ : Monocanal