Learn More
Eppendorf™ Pipettes mécaniques multicanaux Research™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes
GREENER_CHOICE
Permet des changements de format faciles avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes monocanal. La conception sans tubes unique est autoclavable afin de réduire le risque de contamination et d’améliorer l’intégrité des échantillons.
Marque:  Eppendorf™ 3125000141
1795.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16665615
  • 1848.36€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les pipettes à coussin d’air à volume variable et à espacement de pointes réglable sont disponibles à 4, 6, 8 et 12 canaux
  • Choisissez parmi des pipettes multicanaux mécaniques (Research™ plus) ou électroniques (Xplorer™ plus) à espacement de pointes réglable
  • Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
  • L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
  • Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
  • Tête de pipette rotative à 360° pour un confort de lecture de l’écran et une identification rapide des paramètres
  • Le système sans tube est sûr et fiable
  • Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
  • Autoclavables pour la sécurité des utilisateurs et des échantillons (Research™ plus en entier et Xplorer™ plus, partie inférieure uniquement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat spécifique au lot
Distance entre les pointes : 4,5 mm
Autoclavable
Coussin d'air
Research Plus
5 à 100 μl
epT.I.P.S Box 2.0 with 384 Pipette Tips
Pointes universelles, epT.I.P.S.&trade ;, epT.I.P.S.™ 384
Oui
Jaune clair
12
Pipette mécanique
Coussin d'air
Vidéos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
    • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
      FDS
      Documents Certificats
      Nom du produit
      Eppendorf™ Pipettes mécaniques multicanaux Research™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes > 12, 5 μl à 100 μl