Learn More
Eppendorf™ Pipettes mécaniques multicanaux Research™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes
Permet des changements de format faciles avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes monocanal. La conception sans tubes unique est autoclavable afin de réduire le risque de contamination et d’améliorer l’intégrité des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 3125000184
1592.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les pipettes à coussin d’air, à volume variable et à espacement de pointes réglable sont disponibles avec 4, 6, 8 et 12 canaux
- Choisissez parmi des pipettes multicanaux mécaniques (Research™ plus) ou électroniques (Xplorer™ plus) à espacement de pointes réglable
- Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
- L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
- Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
- Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
- 360° tête de pipette rotative pour un confort de lecture de l’écran et une identification rapide des paramètres
- Le système sans tube est sûr et fiable
- Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
- Autoclavables pour la sécurité des utilisateurs et des échantillons (Research™ plus en entier et Xplorer™ plus, partie inférieure uniquement)
Spécification
Certificat spécifique au lot | |
Distance entre les pointes : 9 mm | |
Autoclavable | |
Coussin d'air | |
Research Plus | |
120 µL à 1 200 µL | |
Sans boîtier |
Pointes universelles, epT.I.P.S.&trade ;, epT.I.P.S.™ 384 | |
de 4,5 à 33 mm | |
Vert foncé | |
4 | |
Pipette mécanique | |
Coussin d'air |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
17Heures
12Minutes
30Secondes
57Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
4Heures
12Minutes
30Secondes
57