Learn More
Eppendorf™ Pipette monocanal à volume variable Research™ plus UE-DIV à 8 canaux
Les pipettes ultra légères Eppendorf Research plus répondent aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de fiabilité. Elles apportent une ergonomie exceptionnelle et une flexibilité accrue.
Spécification
Certifications/Conformité | EU-IVD |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Nombre de canaux | 8 |
Gamme de produits | Research™ Plus™ |
Description
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
- Pipette à déplacement d’air pour un pipetage précis des solutions aqueuses
- Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : la pipette mécanique ultra légère est conçue selon les critères stricts du Eppendorf PhysioCare Concept et limite les contraintes exercées sur la main et le bras
- La pointe conique à ressort (indisponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml), tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- La force d’éjection de pointe des pipettes Eppendorf Research plus peut être réduite à 3,6 N
- Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
- Autoclavez l’intégralité de la pipette ou uniquement la partie inférieure, selon vos besoins afin de garantir l’absence de toute contamination
Spécification
EU-IVD | |
Non | |
Research™ Plus™ | |
Pipetage en mode direct, pipetage en mode inverse, élimination des surnageants, mélange d’échantillons, extraction de phases, détermination du volume, remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction |
Autoclavable | |
8 | |
Pipette manuelle multicanaux |