Learn More
Cytiva SVF de qualité scientifique, provenant d’Amérique du Sud
Sérum de veau fœtal pour la recherche originaire d’Amérique du Sud. Certificat d’analyse disponible.
Marque: Cytiva SV30160.02
71.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Complétez la croissance de culture cellulaire de recherche grâce au sérum de bovin fœtal HyClone de qualité originaire d’Amérique du Sud.
- En provenance des pays d’Amérique du Sud approuvés par l’UE avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Produit à l’aide de la technologie True Pool pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 um) de taille de pores
- Tests de virus selon 9 CFR 113.53
Spécification
Amérique du Sud | |
Stérile | |
Endotoxine, hémoglobine |
100 mL | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm |