Learn More
Thermo Scientific Chemicals Résazurine, sel de sodium, coloration biologique à haute pureté
35.20€ - 217.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62758-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H6NNaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.173 |
Numéro MDL | MFCD00005036 |
Clé InChI | IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt |
CID PubChem | 112939 |
Nom IUPAC | sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10684882
|
Thermo Scientific Chemicals
189900010 |
1 g | Flacon en verre |
35.20€
1g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216680
|
Thermo Scientific Chemicals
189900050 |
5 g | Flacon en verre |
85.80€
5g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10155823
|
Thermo Scientific Chemicals
189900250 |
25 g | Flacon en verre |
217.00€
25g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62758-13-8 | |
251.173 | |
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M | |
112939 | |
C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+] |
C12H6NNaO4 | |
MFCD00005036 | |
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt | |
sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate |
Spécification
Resazurin, sodium salt | |
75% min. | |
MFCD00005036 | |
14, 8141 | |
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M | |
C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+] | |
251.173 | |
251.17 | |
Complies | |
Poudre |
62758-13-8 | |
C12H6NNaO4 | |
27, 128 | |
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt | |
Authentique | |
sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate | |
112939 | |
Pures | |
Noir à vert |
Sécurité et traitement
Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Resazurin, sodium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.