Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle repositionnables
Étiquettes de tissu en vinyle repositionnables à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes.
Marque: Brady™ 114801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Chiffon en vinyle repositionnable | |
Semi-brillant | |
1 | |
12,70 x 38,10 mm | |
38,10 mm |
Repositionnable | |
Blanc | |
Vinyle | |
0 | |
12,70 | |
12,7 mm |