Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle repositionnables
Étiquettes de tissu en vinyle repositionnables à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes.
Marque: Brady™ 114772
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Jaune | |
Vinyle | |
Pour une identification générale et industrielle | |
1 | |
100/Bte | |
0,031 mm | |
50,8 mm |
Acrylique, Repositionnable | |
Brillant | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
1 an | |
-40°C à +82°C | |
15,24 m | |
50,8 mm |