Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle repositionnables
Étiquettes de tissu en vinyle repositionnables à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes.
Marque: Brady™ 104297
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Transfert thermique | |
Marquage de fils et câbles | |
1 | |
-40°C à +80°C | |
9,1 m |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Vinyle | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
5000/Bte | |
0,046 mm | |
12,70 mm |