Learn More
Thermo Scientific™ Ampoule à décanter, en forme de poire, Nalgene™ de type Squibb avec bouchons à visser, en FEP transparent
Remplacez les entonnoirs de séparation par cet ensemble robinet d’arrêt de rechange pour les entonnoirs de séparation Thermo Scientific™ Nalgene™, qui garantit une étanchéité sans lubrification.
Marque: Thermo Scientific™ 714301-1050
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
Remplacez les entonnoirs de séparation par cet ensemble robinet d’arrêt de rechange pour les entonnoirs de séparation Thermo Scientific™ Nalgene™, qui garantit une étanchéité sans lubrification. Cet ensemble en tétrafluoroéthylène présente une excellente résistance chimique et peut être désinfecté chimiquement.
- Pour une utilisation avec les entonnoirs de séparation Nalgene™ fabriqués avec le fluoropolymère Teflon™
- Peuvent être stérilisées chimiquement
Spécification
Plastique | |
Ensemble de robinet d’arrêt de rechange ; ensemble de robinet d’arrêt TFE 4301-2000 2 L | |
1 |
Teflon™ est une marque commerciale de The Chemours Company FC, LLC utilisée sous licence par Nalge Nunc International Corporation.