Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules Mini Union de rechange SilTite™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour colonne de 1/32 po
Pour les colonnes de 0,1 à 0,25 mm
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Spécialement conçu pour le raccordement de colonnes capillaires
- Connecte les pré-colonnes aux colonnes capillaires
- Alésage revêtu de verre inerte et précis
- Faible volume mort
Spécification
Spécification
| Type | Ferrules à mini-raccord SilTite pour colonnes de dia. int. 0,1 à 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) Tube interne | de 0,1 à 0,25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les colonnes de 0,1 à 0,25 mm |
| Quantité | 10/boîte |