Learn More
BRAND™ Joints de rechange, pompes et bouchons de bloc-vanne pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor et Seripettor Pro BRAND
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pipette de base Seripettor™ de 2 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ensemble de base fourni avec ressort de levage en acier à ressort, boîte de 1
- Ensemble Pro fourni avec ressort de levage en Hastaloy (inox), avec PEI pour la protection UV, boîte de 1
Spécification
Spécification
| Type de produit | Assemblage pompe |
| Matériau | Polycarbonate |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (application) | Dispensing liquid |
| À utiliser avec (équipement) | Pipette de base Seripettor™ de 2 ml |
| Comprend | Ressort de levage en acier à ressort |