Learn More
Fisherbrand™ Sondes de rechange pour les conductimètres et TDS-mètres Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Pour compteur 09-326-2
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| À utiliser avec (équipement) | conductimètre traçable et TDS-mètre : 09-326-2 |
| Type | Sonde de conductivité |
| Matériau | Verre |
| Plages de mesure | 0,05 à 200 000 μomhos |
| Modèle | Pour compteur 09-326-2 |