Learn More
Thermo Scientific™ Joint torique de rechange pour SureSpin™ 632
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Godets SureSpin 632 de 17 ml
Godets SureSpin 632 de 38,5 ml
Conditionnement:
6 pièces
Spécification
Spécification
| Type | Joint torique de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Godets SureSpin 632 de 17 ml |