Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues LC
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
25 à 500 pi
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific pour seringues LC sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Aiguille de rechange pour microseringue HPLC 10μL
• Aiguille de rechange
• Pour 5143Y, 5144A, 5144B, 5144C et 5144D
• Aiguille de rechange
• Pour 5143Y, 5144A, 5144B, 5144C et 5144D
Spécification
Spécification
| Description | 365RNL25 |
| Calibre d’aiguille | 22 |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille pour seringue |
| Volume (métrique) | 25 à 500 pi |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50,8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue pour passeur automatique LC |
| Type de connexion | Amovible |