Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues GC
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Marque: Thermo Scientific™ 365RN372
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Spécification
365RN372 | |
1,9685 po | |
10 μl | |
Cône | |
Amovible |
Calibre 23 | |
Aiguille de seringue de rechange | |
50 mm | |
Seringue Thermo Scientific 365D3731 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.