Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues GC
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Marque: Thermo Scientific™ 36550046
Description
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Spécification
36550046 | |
Aiguille de seringue de rechange | |
75 mm | |
Seringue Thermo Scientific 36500520 |
Calibre 31 | |
10 μl | |
Cône | |
Amovible |