Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aiguilles de rechange pour seringues Agilent
Gamme d’aiguilles de qualité pour une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de types de pointes.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 038717
Code produit. 15218603
  • 48.85€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Spécification
23 G
0,63 mm
Cône
0,24 mm
50 μl
Seringues Agilent