Learn More
Thermo Scientific™ Joints de rechange pour rotors de barrettes de PCR Thermo Scientific™ MicroClick et 8 x 8
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle de bioconfinement ClickSeal
Joint torique
Joint torique de rechange
À utiliser avec (équipement):
Couvercle de rotor
Rotor MicroClick 24 x 2
Rotors à barrettes PCR MicroClick 30 x 2 et 8 x 8
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une gamme d’options pour une fermeture sécurisée sur les rotors de microcentrifugeuses, afin de contenir plus facilement des échantillons.
- Joints toriques pour joints intérieurs et extérieurs
- Couvercles ClickSeal pour un confinement biologique optimal
- Disponible pour plusieurs couleurs et modèles
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle de bioconfinement ClickSeal |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors à barrettes PCR MicroClick 30 x 2 et 8 x 8 |