Learn More
SCAT Couvercle de rechange pour entonnoir MARCO V2.0
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro e prevenire i rischi di accensione.
Marque: SCAT 318998
22.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02600kg
Description
- Couvercle de rechange
- Pour entonnoir MARCO, V2.0
- Blanc
- Non conducteur
Spécification
Couvercle de rechange | |
HDPE, conducteur électrostatique | |
Noir | |
140 mm |