Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles et joints de rechange pour rotors à angle fixe Fiberlite™ F14-6 x 250y
Utilisez ces couvercles et joints de rechange avec les rotors à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y
Marque: Thermo Scientific™ 022-062034
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.05264kg
Description
Utilisez ces ensembles et joints de rechange Thermo Scientific™ pour Fiberlite™ F14-6 x 250y avec les rotors à angle fixe qui les accompagnent.
Inclus :
Les kits de remplacement du joint torique comprennent cinq joints toriques, trois packs de graisse de joint torique et le nettoyeur de nettoyeur de laboratoire FiberClene de 4 oz. (017-0024)
Spécification
Joint torique à couvercle | |
Pour FiberLite F14S6x250y |