Learn More
Biochrom Trousse de lampe de rechange pour le spectrophotomètre Novaspec Plus™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètre Visible Novaspec Plus
Description
- Accessoires pour les unités spectrophotomètres Novaspec
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | Réseau de diodes |
| Affichage | No Display |
| Source lumineuse | Tungstène |
| À utiliser avec (application) | Ultrospec™ 100 Pro |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Visible Novaspec Plus |
| Comprend | Logiciel utilitaire Grafico pour PC |