Learn More
SCAT Tamis de rechange pour entonnoir MARCO V2.0
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro e prevenire i rischi di accensione.
Marque: SCAT 318999
12.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02600kg
Description
- Tamis à saletés
- Pour entonnoir
- Avec couvercle MARCO, V2.0
- PEHD
- Bleu
Spécification
Tamis à saletés de rechange | |
HDPE, conducteur électrostatique | |
Noir | |
140 mm |