Learn More
Fisherbrand™ Lampe au deutérium de rechange pour détecteur HPLC Agilent UV et visible
Code produit. p-7075331
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Détecteur HPLC Agilent 1100 DAD, 8453 UV et Visible
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15192738
Marque: Fisherbrand™ 1194112
Replacement Deuterium Lamp for Agilent UV and Visible HPLC Detector has 2000 hours or 12 months shelf life.
  • Durabilité
  • Substitut de l’équipement d’origine
  • Traçable par numéro de série
Compliance
Conforme aux normes DEEE et ROHS
Spécification
Source lumineuse Deutérium
Poids (impériale) 0.36 lb.
Poids (métrique) 0.16 kg
Description L’article 14-500-721 est comparable au numéro de pièce Agilent 2140-0605.
À utiliser avec (équipement) Détecteur HPLC Agilent 1100 DAD, 8453 UV et Visible
Type de produit Lampe de détecteur