Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de robinet d’arrêt pour dessiccateur Thermo Scientific™ Nalgene™
À utiliser avec les dessiccateurs Nalgene
Marque: Thermo Scientific™ 715311-0010
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.02160kg
Description
- Robinet d’arrêt en PP blanc amovible (bouchon fourni)
Spécification
Dessicateur à robinet d’arrêt | |
Ensemble de robinet d’arrêt pour dessiccateur 5311-0250 | |
PP | |
Dessicateur en plastique autoclavable (fab. N° 5311-0250) |