Learn More
UVP Ampoules de rechange
9.55€ - 149.00€
Spécification
Type de produit | Ampoule de rechange |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12822969
|
UVP
34-0014-01 |
Lampe UV modèles UVGL-48, ML-49 et UVG-47 | 6 W |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11890483
|
UVP
34-0054-01 |
Lampe UV haute intensité B-100 | 100 W |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12863848
|
UVP
34-0002-01 |
Armoire Chromato-Vue modèles C-70G, C-71 | 25 W |
29.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Ampoule de rechange | |
1 de chaque |