Learn More
Heathrow Scientific™ Lames de rechange pour boîte distributrice adaptable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
23 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Lame de rechange |
| À utiliser avec (application) | Coupe |
| Dimensions | 23 x 19 x 25 mm |
| Longueur (impériale) | 0,91 in |
| Longueur (métrique) | 23 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte distributrice Parafilm |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 3 |