Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Faciles à utiliser, opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement.
Marque:  Gilson™ F164575
66.71 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24285" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12689611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip
    Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
  • Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
  • Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
  • Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
  • Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
  • Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
  • L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 ml
10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.3 %, 50 % ±0.3 %, 100 % ±0.3 %
Pour une fiabilité et une performance totales dans les applications courantes des secteurs clinique, biologique, chimique, alimentaire, pharmaceutique, cosmétique et médico-légal
Polypropylène
Non stérile
CE, IVD
Repetman
Nom du produit
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Repetman™ > Volume : 25 ml