Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes non stériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12619611 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 12619611
Marque: Gilson™ F164580
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PP. Les pointes de pipettes non stériles Gilson™ Repetman™ garantissent une utilisation précise et soignée avec les liquides visqueux, denses, volatils ou chauds.
  • Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
  • Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
  • Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
  • Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
  • Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
  • Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
  • L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 ml
Stérilité Non stérile
Précision 10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.3 %, 50 % ±0.3 %, 100 % ±0.3 %
Certifications/Conformité CE, IVD
À utiliser avec (équipement) Gilson Repetman
Gamme de produits Repetman