Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes non stériles Repetman™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
- Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
- Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
- Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
- Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
- Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
- Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
- L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 12.5 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Précision | 10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.5 %, 50 % ±0.4 %, 100 % ±0.4 % |
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| À utiliser avec (équipement) | Gilson Repetman |
| Gamme de produits | Repetman |
| Matériau | Polypropylène |