Learn More
SGE™ Adaptateur répétiteur
Améliorez la précision et la reproductibilité lors de la distribution manuelle et répétée du même volume. Les adaptateurs répétiteurs SGE Analytical Sciencetrade; conviennent aux seringues avec des capacités allant de 500 nl à 500 μl.
Brand: SGE™ 031930
This item is not returnable.
View return policy
Description
ulliPeut être préréglé à n’importe quel volume souhaité/liliAide à empêcher le piston de sauter à des pressions élevées/liliLe répétiteur adaptateur peut être installé sur des seringues à commande manuelle/li/ulSpecifications
Aide à empêcher le piston de sauter à des pressions élevées | |
Seringue à commande manuelle |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction