Learn More
Corning™ Module de flacons CoolCell™ FTS30
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le module de flacons Corning CoolCell FTS est un support pour 30 flacons cryogéniques de 1,0 ml ou 2,0 ml qui permet une insertion en une seule étape et un retrait des 30 flacons à la fois. Il s’intègre dans une boîte de stockage cryogénique standard de 5,0 x 5,0 x 2,0 pouces et est compatible avec la glace sèche et l’azote liquide.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Peut contenir des flacons cryogéniques |
| Nbre par carton | 10 |
| Nb par paquet | 10 |